Få mere at vide
IKA™ R 1381 Propelomrører, 3-bladet
Shop alle IKA produkter
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Propel design omrører
- Trebladet
- Floweffektivt design
- Til tegnemateriale, der skal blandes fra bunden til toppen
- Minimum forskydningskræfter
- Anvendes ved middel til høj hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ventilator | 1,8 tommer |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) blæser | 45 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Blanding ved medium til høj hastighed. |
| Længde (engelsk) | 13,8'' |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Model- | R 1381 |
| Hastighed | 2000 rpm |
| Type | Propelomrører, 3-bladet |