Få mere at vide
IKA™ R 1388 Propelrører, 3-bladet
Artikelnummer. 10008220 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10008220 800 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10008220 Leverandør IKA™ Supplier No. 0000477800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 DKK
    3313.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.52 DKK
    3% Slukket
På lager
Overhead, propelformet omrørerelement med et floweffektivt design velegnet til medium- til højhastighedsblanding.
  • Propel design omrører
  • Trebladet
  • Floweffektivt design
  • Til tegnemateriale, der skal blandes fra bunden til toppen
  • Minimum forskydningskræfter
  • Anvendes ved middel til høj hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelsk) Ventilator 5,5''
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) blæser 140 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (applikation) Blanding ved medium til høj hastighed.
Længde (engelsk) 31,5 tommer
Længde (metrisk) 800 mm
Model- R 1388
Hastighed 400 rpm Maks.
Type Propelomrører, 3-bladet