Få mere at vide
Propargyltrimethylsilan, 80-90%, stabiliseret
Product Code. 10534464 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10534464 5 g Glasflaske 5g
10477012 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10534464 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366630050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Add to basket
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13361-64-3
Molekylær formel C6H12Si
Molekylvægt (g/mol) 112.25
MDL nummer MFCD00042922
InChI nøgle ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
IUPAC navn trimethyl(prop-2-ynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CC#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Propargyltrimethylsilane
Navn note 90%
Farve Gul
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 91 °C til 93 °C
Flammepunkt -10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80 til 90% (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽CCH2Si(CH3)3
Mængde 5 g
Beilstein 04, IV, 3938
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Stabilisator 0,1 vægtprocent hydroquinon
Formel vægt 112.25
Procent renhed 80-90%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.