Få mere at vide
Propargyltrimethylsilan, 80-90%, stabiliseret
Artikelnummer. 10477012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477012 1 g Glasflaske 1g
10534464 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366630010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13361-64-3
Molekylær formel C6H12Si
Molekylvægt (g/mol) 112.25
MDL nummer MFCD00042922
InChI nøgle ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
IUPAC navn trimethyl(prop-2-ynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyltrimethylsilane
Navn note 90%
Farve Gul
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt -10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80 to 90% (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽CCH2Si(CH3)3
Mængde 1 g
Beilstein 04, IV, 3938
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1 wt% hydroquinone
Formel vægt 112.25
Procent renhed 80-90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.