Få mere at vide
Propargyloxytrimethylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229643 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10229643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313900025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyloxytrimethylsilane
Navn note 97%
CAS 5582-62-7
Farve Yellow to Brown
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 110.0°C
Flammepunkt 8°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H12OSi
Lineær formel HC≡CCH2OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4090
MDL nummer MFCD00042844
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 0.83
Synonym propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)OCC#C
IUPAC navn trimethyl(prop-2-ynoxy)silane
Molekylvægt (g/mol) 128.25
PubChem CID 79696
Formel vægt 128.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid