Få mere at vide
(Propargyloxy)trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357806 25 g 25g
11347806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12936.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5582-62-7
Molekylær formel C6H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 128.246
MDL nummer MFCD00042844
InChI nøgle ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
PubChem CID 79696
IUPAC navn trimethyl(prop-2-ynoxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)OCC#C
Tekniske data
Kogepunkt 110°C to 111°C
Kemisk navn eller materiale (Propargyloxy)trimethylsilane
Mængde 25 g
Lineær formel (CH3)3SiOCH2C≡CH
FN nummer UN1993
Beilstein 2036793
Flammepunkt 8°C (46°F)
Formel vægt 128.25
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.408
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.833