Få mere at vide
(Propargyloxy)trimethylsilan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 110 °C til 111 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (Propargyloxy)trimethylsilane |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 8 °C (46 °F) |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.833 |
| Lineær formel | (CH3)3SiOCH2C≡CH |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2036793 |
| Vis mere |