Få mere at vide
Propargylamin, TRC
Artikelnummer. 30420412
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420412 5 g
30426312 1 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7625205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2450-71-7
Molekylær formel C3 H5 N
Molekylvægt (g/mol) 55.08
Synonym 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
IUPAC navn prop-2-yn-1-amine
SMIL NCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Formel vægt 55.0422