Få mere at vide
Propargylamin, hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30423258
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30423258 10 g -
30421478 5 g -
30421332 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76252510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15430-52-1
Molekylær formel C3 H5 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 91.54
IUPAC navn prop-2-yn-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.NCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine, Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Formel vægt 91.0189