Få mere at vide
Propargylamin, hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30421478
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30421478 5 g -
30423258 10 g -
30421332 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7625255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15430-52-1
Molekylær formel C3 H5 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 91.54
IUPAC navn prop-2-yn-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.NCC#C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Propargylamine, Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Formel vægt 91.0189
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.