Få mere at vide
Propargylaminhydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11390408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390408 5 g 5g
11380408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11390408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043775.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91,54 g/mol
Propargylaminhydrochlorid er et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det bruges i farmaceutiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15430-52-1
Molekylær formel C3H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 91.54
MDL nummer MFCD00012907
InChI nøgle IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC navn prop-2-yn-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine hydrochloride
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist), methanol og ethanol.
Formel vægt 91.54
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver