Få mere at vide
Propargylaminhydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 10336780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336780 1 g Glasflaske 1g
10351624 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15430-52-1
Molekylær formel C3H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 91.54
MDL nummer MFCD00012907
InChI nøgle IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
IUPAC navn prop-2-yn-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine hydrochloride
Smeltepunkt 175°C to 182°C
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽CCH2NH2·HCl
Mængde 1 g
Beilstein 04, 228
Formel vægt 91.54
Procent renhed 95%