Få mere at vide
Propargylamin, 98%
Artikelnummer. 15480378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480378 25 g 25g
15470378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53495.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55,08 g/mol
Propargylamin anvendes til syntese af en chiral, en fluorescerende makrocyklus ved 1,3-dipolær cycloaddition af propargylamider af kulhydratforbundne aminosyrer og 9,10-bis(azidomethyl)anthracen. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylamin anvendes til syntese af en chiral, en fluorescerende makrocyklus ved 1,3-dipolær cycloaddition af propargylamider af kulhydratforbundne aminosyrer og 9,10-bis(azidomethyl)anthracen. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af lægemidler.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2450-71-7
Molekylær formel C3H5N
Molekylvægt (g/mol) 55.08
MDL nummer MFCD00008198
InChI nøgle JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC navn prop-2-yn-1-amin
SMIL C#CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine
Tæthed 0.86
Kogepunkt 83 °C
Flammepunkt 6 °C (43 °F)
Lineær formel HC≡CCH2NH2
Brydningsindeks 1.449
Mængde 25 g
FN nummer UN3286
Beilstein 773681
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform og ethylacetat.
Formel vægt 55.08
Procent renhed 98%