Få mere at vide
Propargylamin, 98%
Artikelnummer. 15470378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470378 5 g 5g
15480378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15470378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53495.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55,08 g/mol
Propargylamin anvendes til syntese af en chiral, en fluorescerende makrocyklus ved 1,3-dipolær cycloaddition af propargylamider af kulhydratforbundne aminosyrer og 9,10-bis(azidomethyl)anthracen. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylamin anvendes til syntese af en chiral, en fluorescerende makrocyklus ved 1,3-dipolær cycloaddition af propargylamider af kulhydratforbundne aminosyrer og 9,10-bis(azidomethyl)anthracen. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af lægemidler.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2450-71-7
Molekylær formel C3H5N
Molekylvægt (g/mol) 55.08
MDL nummer MFCD00008198
InChI nøgle JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC navn prop-2-yn-1-amin
SMIL C#CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargylamine
Tæthed 0.86
Kogepunkt 83°C
Flammepunkt 6°C (43°F)
Lineær formel HC≡CCH2NH2
Brydningsindeks 1.449
Mængde 5 g
FN nummer UN3286
Beilstein 773681
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 55.08
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propyn-1-amine