Få mere at vide
Propargyl Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl Tosylate |
| CAS | 6165-76-0 |
| Molekylær formel | C10H10O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propyn-1-ol 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Propyn-1-ol p-Toluenesulfonate, 1-[(p-Toluenesulfonyl)oxy]-2-propyne, 2-Propynyl p-Toluenesulfonate, 2-Propynyl Tosylate, Propargyl Alcohol Tosylate, p-Toluenesulfonic Acid Propargyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C |
| IUPAC navn | prop-2-ynyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vægt | 210.0351 |