Få mere at vide
Propargyl p-toluenesulfonate, 97%
Artikelnummer. 15438949
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438949 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15438949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12075.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6165-76-0 | C10H10O3S | 210.247 g/mol
Propargyl-p-toluensulfonat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Propargyl p-toluensulfonat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, Dichlormethan, DMSO, Ethyl Aceta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl p-toluenesulfonate
CAS 6165-76-0
Tæthed 1.22
Kogepunkt 117°C to 121°C (0.3 mmHg)
Molekylær formel C10H10O3S
Brydningsindeks 1.527
MDL nummer MFCD00078365
Mængde 10 g
Beilstein 1212957
Synonym propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane,DMSO,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
InChI nøgle LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
IUPAC navn prop-2-ynyl-4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 210.247
PubChem CID 22547
Formel vægt 210.25
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl p-toluenesulfonate