Få mere at vide
Propargylmetanesulfonat ester, 95%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl Methanesulfonate Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3 |
| Formel vægt | 134.0038 |