Få mere at vide
Propargyl methacrylate, 98%, stab. with 200-300ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11392487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392487 50 g 50g
11382487 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11556.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Propargylmethacrylat er en monomer, der anvendes i polymerisationsreaktioner. Det er forbundet med dets acetylen og undergår polymerisationsreaktion gennem den reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) proces ved hjælp af cyanoisopropyl dithiobenzoat som et reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylmethacrylat er en monomer, der anvendes i polymerisationsreaktioner. Det er forbundet med dets acetylen og undergår polymerisationsreaktion gennem den reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) proces ved hjælp af cyanoisopropyl dithiobenzoat som et reagens.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13861-22-8
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00048123
InChI nøgle PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
PubChem CID 83778
IUPAC navn prop-2-ynyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl methacrylate
Navn note stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.986
Kogepunkt 149°C to 151°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 50 g
FN nummer UN3272
Beilstein 906850
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%