Få mere at vide
Propargyl methacrylate, 98%, stab. with 200-300ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11382487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382487 10 g 10g
11392487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11556.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Propargylmethacrylat er en monomer, der anvendes i polymerisationsreaktioner. Det er forbundet med dets acetylen og undergår polymerisationsreaktion gennem den reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) proces ved hjælp af cyanoisopropyl dithiobenzoat som et reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylmethacrylat er en monomer, der anvendes i polymerisationsreaktioner. Det er forbundet med dets acetylen og undergår polymerisationsreaktion gennem den reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) proces ved hjælp af cyanoisopropyl dithiobenzoat som et reagens.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13861-22-8
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00048123
InChI nøgle PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
PubChem CID 83778
IUPAC navn prop-2-ynyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl methacrylate
Navn note stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.986
Kogepunkt 149°C to 151°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 906850
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl methacrylate