Få mere at vide
Propargylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Molekylær formel | C3H3Cl |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMIL | ClCC#C |
| IUPAC navn | 3-chloroprop-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.51 |
| Formel vægt | 73.9923 |