Få mere at vide
Propargylchlorid, 70 vægt% opløsning i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264654 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15264654 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162701000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-65-7 | C3H3Cl | 74,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl chloride
CAS 624-65-7
Tæthed 0.9630g/mL
Kogepunkt 60,0 °C til 63,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Analyseprocentområde 68 til 72%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3Cl
Lineær formel HC≡CCH2Cl
MDL nummer MFCD00000980
Mængde 100 mL
Beilstein 01,248
Fieser 05,565
Merck Index 15,7924
Specifik vægtfylde 0.963
Synonym propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
InChI nøgle LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCC#C
IUPAC navn 3-chlorprop-1-yn
Molekylvægt (g/mol) 74.51
PubChem CID 12221
Formel vægt 74.51
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl chloride, 70 wt.% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.