Få mere at vide
Propargyl Butylcarbamate, TRC
Artikelnummer. 30137633
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137633 2.5 g
30132576 5 g
30011362 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7625902.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76114-73-3
Molekylær formel C8 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Synonym Carbamic acid, N-butyl-, 2-propyn-1-yl ester, Carbamic acid, butyl-, 2-propynyl ester (9CI), 2-Propyn-1-yl N-butylcarbamate, 2-Propynyl butylcarbamate, N-Butyl propargyl carbamate, Propargyl butylcarbamate
IUPAC navn prop-2-ynyl N-butylcarbamate
SMIL CCCCNC(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl Butylcarbamate
Renhedsgrad noter GC
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-5-6-9-8(10)11-7-4-2/h2H,3,5-7H2,1H3,(H,9,10)
Mængde 2.5 g
Formel vægt 155.0946
Procent renhed >95%