Få mere at vide
Propargylbromid (stabiliseret med MgO), TRC
Artikelnummer. 30411329
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30411329 10 g
1 options
Artikelnummer. 30411329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76257510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Molekylær formel C3H3Br
Mængde 10 g
Synonym 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
InChI formel InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMIL BrCC#C
IUPAC navn 3-bromoprop-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 118.96
Formel vægt 117.9418