Få mere at vide
Propargylbromid, 97%, 80% med toluen, stik. med magnesiumoxid
Artikelnummer. 11322886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322886 100 g 100g
11312886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10595.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118,961 g/mol
Propargylbromid anvendes som et alkyleringsmiddel såvel som et mellemprodukt til syntese af organiske forbindelser, agrokemikalier og lægemidler. Det reagerer med magnesium i nærvær af ether for at få et Grignard-reagens, nemlig allenylmagnesiumbromid, som ved yderligere reaktion med propargylbromid fremstiller bis-allen 1,2,4,5-hexatetraen. Anvendes også som metalblegemidler, korrosionsinhibitor og smudsgasningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylbromid anvendes som et alkyleringsmiddel såvel som et mellemprodukt til syntese af organiske forbindelser, agrokemikalier og lægemidler. Det reagerer med magnesium i nærvær af ether for at få et Grignard-reagens, nemlig allenylmagnesiumbromid, som ved yderligere reaktion med propargylbromid fremstiller bis-allen 1,2,4,5-hexatetraen. Anvendes også som metalblegemidler, korrosionsinhibitor og smudsgasningsmiddel.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen, carbontetrachlorid og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, kobber, peroxider, sølv, sølvoxider, kviksølv og kviksølvoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-96-7
Molekylær formel C3H3Br
Molekylvægt (g/mol) 118.961
MDL nummer MFCD00000241
InChI nøgle YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
IUPAC navn 3-bromprop-1-yn
SMIL C#CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl bromide
Navn note stabiliseret med magnesiumoxid
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 1.335
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt 3 °C (37 °F)
Lineær formel HC≡CCH2Br
Brydningsindeks 1.494
Mængde 100 g
FN nummer UN2924
Beilstein 605309
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, benzen, kulstoftetrachlorid og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 118.97
Procent renhed 97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w in toluene