Få mere at vide
Propargylbromid, 80 vægtprocent opløsning i toluen, stabiliseret
Artikelnummer. 10285370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
1 l
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285370 50 ml Glasflaske 50ml
10665182 250 ml Glasflaske 250ml
11944491 1 l AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10285370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131480500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    388.65 DKK / 50ml
    Spare 57.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118,961 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl bromide
Farve Hvid
CAS 106-96-7, 108-88-3
Kogepunkt 88,0 °C til 90,0 °C
Molekylær formel C3H3Br
Lineær formel HC≡CCH2Br
Fieser 06,493; 10,332; 06,495
Tæthed 1.3800g/mL
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar.
InChI nøgle YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C#CCBr
IUPAC navn 3-bromprop-1-yn
Molekylvægt (g/mol) 118.961
PubChem CID 7842
Formel vægt 118.96
Procent renhed 73 til 87% (propargylbromid) (GC) 13 til 27% (toluen) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4900 til 1,4960
Specifik vægtfylde 1.38
Mængde 50 ml
Flammepunkt 4 °C
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.