Få mere at vide
Propargylbromid, 80% i toluen, stik. med MgO
Artikelnummer. 11487907
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487907 250 mL 250ml
11477907 50 mL 50ml
11467907 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16580.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118,961 g/mol
Propargylbromid, 80 % i toluen, bruges til at fremstille betulonsyre-peptidkonjugater med anti-inflammatorisk aktivitet og propargyliske aminer anvendt i enyne-metatese. Det finder anvendelse ved propargylering af spiroketoner, allylalkoholer og enonkomplekser. I Barbier-typen reagerer det med aldehyder for at give alkynalkoholer. Det er aktivt involveret i syntesen af polyethylenglycol (PEG) og peptid-podede polyestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylbromid, 80% i toluen bruges til at fremstille betulonsyre-peptidkonjugater med anti-inflammatorisk aktivitet og propargyliske aminer anvendt i enyne-metatese. Det finder anvendelse ved propargylering af spiroketoner, allylalkoholer og enonkomplekser. I Barbier-typen reagerer det med aldehyder for at give alkynalkoholer. Det er aktivt involveret i syntesen af polyethylenglycol (PEG) og peptid-podede polyestere.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen, carbontetrachlorid og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, kobber, peroxider, sølv, sølvoxider, kviksølv og kviksølvoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-96-7
Molekylær formel C3H3Br
Molekylvægt (g/mol) 118.961
MDL nummer MFCD00000241
InChI nøgle YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
IUPAC navn 3-bromprop-1-yn
SMIL C#CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl bromide
Navn note stabiliseret med MgO
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 1.335
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt 3 °C (37 °F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 250 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 605309
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether, benzen, kulstoftetrachlorid og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 118.97
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80% in toluene