Få mere at vide
Propargylbromid, 80% i toluen, stik. med MgO
Beskrivelse
Propargylbromid, 80 % i toluen, bruges til at fremstille betulonsyre-peptidkonjugater med anti-inflammatorisk aktivitet og propargyliske aminer anvendt i enyne-metatese. Det finder anvendelse ved propargylering af spiroketoner, allylalkoholer og enonkomplekser. I Barbier-typen reagerer det med aldehyder for at give alkynalkoholer. Det er aktivt involveret i syntesen af polyethylenglycol (PEG) og peptid-podede polyestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Propargylbromid, 80% i toluen bruges til at fremstille betulonsyre-peptidkonjugater med anti-inflammatorisk aktivitet og propargyliske aminer anvendt i enyne-metatese. Det finder anvendelse ved propargylering af spiroketoner, allylalkoholer og enonkomplekser. I Barbier-typen reagerer det med aldehyder for at give alkynalkoholer. Det er aktivt involveret i syntesen af polyethylenglycol (PEG) og peptid-podede polyestere.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen, carbontetrachlorid og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, kobber, peroxider, sølv, sølvoxider, kviksølv og kviksølvoxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl bromide |
| Navn note | stabilized with MgO |
| Smeltepunkt | -61°C |
| Tæthed | 1.335 |
| Kogepunkt | 88°C to 90°C |
| Flammepunkt | 3°C (37°F) |
| Brydningsindeks | 1.494 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 605309 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propargyl bromide, 80% in toluene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Propargyl bromide, Toluene