Få mere at vide
Propargyl Benzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl Benzyl Ether |
| CAS | 4039-82-1 |
| Molekylær formel | C10H10O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (((Propargyl)oxy)methyl)benzene, 1-(Benzyloxymethyl)ethyne, 1-Benzyloxy-2-propyne, 2-Propynyl benzyl Ether, 3-(Benzyloxy)-1-propyne, 3-(Benzyloxy)propyne, Benzyl 2-propynyl Ether, Benzyl Propargyl Ether, O-Benzyl Propargyl Alcohol, [(2-Propynyloxy)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2 |
| SMIL | C#CCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | prop-2-ynoxymethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0732 |