Få mere at vide
Propargylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 15400268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400268 5 g 5g
15410268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53444.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6750-04-5 | C9H12N3Na2O8P | 367,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6750-04-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl benzoate
Tæthed 1.106
Kogepunkt 225 °C til 226 °C
Molekylær formel C9H12N3Na2O8P
Lineær formel C6H5CO2CH2C≡CH
Brydningsindeks 1.532
MDL nummer MFCD00150830
Mængde 5 g
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
InChI nøgle INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 367.16
PubChem CID 94332
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%