Få mere at vide
Propagylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30423861
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30423861 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30423861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP762550250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Molekylær formel C3 H4 O
Mængde 250 mL
Synonym 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMIL OCC#C
IUPAC navn Prop-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 56.06
Formel vægt 56.0262