Få mere at vide
Propagylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11494033
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494033 2500 mL 2500ml
11474033 100 mL 100ml
11484033 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10295.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56,06 g/mol
Propargylalkohol er en opløsningsmiddelstabilisator, der er anvendelig som et mellemprodukt i organisk syntese, et galvanisk blegemiddeladditiv. Det er nyttigt 3-carbon fragment i acetylen koblingsreaktioner, Det gennemgår Pd-katalyseret O-kobling med alkoholer for at give de tilsvarende 1-methoxyallylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylalkohol er en opløsningsmiddelstabilisator, der er anvendelig som et mellemprodukt i organisk syntese, et galvanisk blegemiddeladditiv. Det er nyttigt 3-carbon fragment i acetylen koblingsreaktioner, Det gennemgår Pd-katalyseret O-kobling med alkoholer for at give de tilsvarende 1-methoxyallylethere.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmiddel, stærke syrer, stærke baser, aminer, phosphorpentoxid, isocyanatdamp& varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-19-7
Molekylær formel C3H4O
Molekylvægt (g/mol) 56.06
MDL nummer MFCD00002912
InChI nøgle TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
IUPAC navn prop-2-yn-1-ol
SMIL OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl alcohol
Smeltepunkt -53 °C
Tæthed 0.949
Kogepunkt 114 °C til 115 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lineær formel HC≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.432
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2929
Beilstein 506003
Merck Index 14,7809
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 56.06
Procent renhed 99%