Få mere at vide
Propagylalkohol, 99%
Beskrivelse
Propargylalkohol er en opløsningsmiddelstabilisator, der er anvendelig som et mellemprodukt i organisk syntese, et galvanisk blegemiddeladditiv. Det er nyttigt 3-carbon fragment i acetylen koblingsreaktioner, Det gennemgår Pd-katalyseret O-kobling med alkoholer for at give de tilsvarende 1-methoxyallylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Propargylalkohol er en opløsningsmiddelstabilisator, der er anvendelig som et mellemprodukt i organisk syntese, et galvanisk blegemiddeladditiv. Det er nyttigt 3-carbon fragment i acetylen koblingsreaktioner, Det gennemgår Pd-katalyseret O-kobling med alkoholer for at give de tilsvarende 1-methoxyallylethere.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmiddel, stærke syrer, stærke baser, aminer, phosphorpentoxid, isocyanatdamp& varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl alcohol |
| Smeltepunkt | -53°C |
| Tæthed | 0.949 |
| Kogepunkt | 114°C to 115°C |
| Flammepunkt | 33°C (91°F) |
| Lineær formel | HC≡CCH2OH |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 506003 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propargyl alcohol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propyn-1-ol