Få mere at vide
Propagylalkohol, 99%
Artikelnummer. 10523301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523301 250 mL Glasflaske 250ml
10001440 500 mL Glasflaske 500ml
10105783 1 L Glasflaske 1 L
13478348 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10523301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131452500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-19-7 , 50-00-0
Molekylær formel C3H4O
Molekylvægt (g/mol) 56.06
MDL nummer MFCD00002912
InChI nøgle TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
IUPAC navn prop-2-yn-1-ol
SMIL OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl alcohol
Navn note 99%
Smeltepunkt -53,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9490g/mL
Kogepunkt 114,0 °C til 115,0 °C
Flammepunkt 34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CCH2OH
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330
Mængde 250 mL
Beilstein 01,454
Fieser 09,394
Merck Index 15,7923
Specifik vægtfylde 0.949
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med benzen, kloroform, ethanol, ether, 1,2-dichlorethan, acetone, dioxan, thf, pyridin, moderat opløselig i ccl4, ublandelig med alifatiske kulbrinter
Viskositet 1,58 mPa (20 °C)
Formel vægt 56.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl alcohol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.