Få mere at vide
Propargyl Alcohol-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl alcohol 13C3 |
| CAS | 201740-99-0 |
| Molekylær formel | 13C3 H4 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Prop-2-yn-1-ol 13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | O[13CH2][13C]#[13CH] |
| IUPAC navn | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 59.04 |
| Formel vægt | 59.036 |