Få mere at vide
Proparylakrylat, 96%, stikk. med ca. 200 ppm BHT
Artikelnummer. 11377396
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377396 10 g 10g
11367396 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09383.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 10g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10477-47-1
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00078451
InChI nøgle WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
SMIL C=CC(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl acrylate
Navn note stabiliseret med ≈200ppm BHT
Tæthed 0.995
Kogepunkt 138 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel H2C=CHCO2CH2C≡CH
Brydningsindeks 1.446
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1902961
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
IUPAC navn prop-2-ynyl prop-2-enoat
Formel vægt 110.11
Procent renhed 96%