Få mere at vide
Propargylacrylat, 96%, stab. med ca. 200 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367396
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367396 2 g 2g
11377396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09383.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10477-47-1
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00078451
InChI nøgle WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
SMIL C=CC(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl acrylate
Navn note stabilized with ≈200ppm BHT
Kogepunkt 138°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Pungent
Lineær formel H2C=CHCO2CH2C≡CH
Mængde 2 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1902961
IUPAC navn prop-2-yn-1-yl prop-2-enoat
Formel vægt 110.11
Procent renhed 96%