Få mere at vide
Propargyl acetate, 97%
Artikelnummer. 10646114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646114 5 g Glasflaske 5g
10741714 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10646114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-09-8
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
MDL nummer MFCD00041601
InChI nøgle RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
IUPAC navn prop-2-ynylacetat
SMIL CC(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl acetate
Farve Farveløs
Tæthed 0.9890g/mL
Kogepunkt 27.0°C to 28.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH≡CCH2OCOCH3
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.989
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.