Få mere at vide
Propargylacetat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl acetate |
| Tæthed | 0.989 |
| Kogepunkt | 124 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (88 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Lineær formel | CH3CO2CH2C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.4185 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1742046 |
| Vis mere |