Få mere at vide
Propargyl acetate, 97%
Artikelnummer. 11332407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332407 5 g 5g
11342407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10031.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-09-8
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.101
MDL nummer MFCD00041601
InChI nøgle RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
IUPAC navn prop-2-ynylacetat
SMIL CC(=O)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl acetate
Tæthed 0.989
Kogepunkt 124°C
Flammepunkt 31°C (88°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3CO2CH2C≡CH
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1742046
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%