Få mere at vide
Propargite, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16694514 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16694514 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16694514 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1712100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargite
CAS 2312-35-8
CAS Max % ≤ 100%
Tæthed 1.12 g/cm3 (20°C)
Flammepunkt 71.4°C
Beilstein 6934289
Farve Light Brown
Kogepunkt 210°C (Decomposition)
Synonym 2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite
Molekylvægt (g/mol) 350.47 g/mol