missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Proparacaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Proxymetacaine Hydrochloride |
| CAS | 5875-06-9 |
| Molekylær formel | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Proxymetacaine Hydrochloride, 3-Amino-4-propoxybenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester monohydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate monohydrochloride, Ak-Taine, Alcaine, Chibro-keracaine, Fluoracaine, Ophthain, Ophthaine hydrochloride, Ophthetic, Proparacaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vægt | 330.171 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?