Få mere at vide
Propaquizafop, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propaquizafop |
| CAS | 111479-05-1 |
| Molekylær formel | C22 H22 Cl N3 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(2R)- (9CI','ACI), Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(R)- (ZCI), (R)-2-(Propan-2-ylideneaminooxy)ethyl 2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy)propanoate, Agil, Correct, Propaquizafop, Ro 17-3664, Shogun, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid 2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN3O5/c1-14(2)26-29-11-10-28-22(27)15(3)30-17-5-7-18(8-6-17)31-21-13-24-20-12-16(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,12-13,15H,10-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCCON=C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(propan-2-ylideneamino)oxyethyl (2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.88 |
| Formel vægt | 443.1248 |