missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propantheline Bromide, TRC

Artikelnummer. 30425461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425461 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76090025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propantheline Bromide
CAS 50-34-0
Molekylær formel C23 H30 N O3 . Br
Mængde 25 mg
Synonym Propantheline bromide, N-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethanaminium bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate (6CI), 2-Propanaminium','N-methyl-N-(1-methylethyl)-N-[2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl]-','bromide (9CI), Ammonium','(2-hydroxyethyl)diisopropylmethyl-','bromide','xanthene-9-carboxylate (8CI), Corrigast, Ercorax, Ercotina, Ketaman, Kivatin, Neo-Metantyl, Neopepulsan, Pantas, Pantheline, Pervagal, Pro-Banthine, Pro-Gastron, Prodixamon, Propantel, Propantheline bromide, SC 3171, Xanthene-9-carboxylic acid','ester with (2-hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide, β-Diisopropylaminoethyl xanthene-9-carboxylate methobromide
InChI formel InChI=1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC navn methyl-di(propan-2-yl)-[2-(9H-xanthene-9-carbonyloxy)ethyl]azanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Formel vægt 447.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.