Få mere at vide
Propantheline Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 17950906
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17950906 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17950906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1450.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propantheline Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propantheline Bromide
CAS 50-34-0
Analyt- eller komponentnavne Propantheline Bromide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C23 H30 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propantheline bromide, N-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethanaminium bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate (6CI), 2-Propanaminium, N-methyl-N-(1-methylethyl)-N-[2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl]-, bromide (9CI), Ammonium, (2-hydroxyethyl)diisopropylmethyl-, bromide, xanthene-9-carboxylate (8CI), Corrigast, Ercorax, Ercotina, Ketaman, Kivatin, Neo-Metantyl, Neopepulsan, Pantas, Pantheline, Pervagal, Pro-Banthine, Pro-Gastron, Prodixamon, Propantel, SC 3171, Xanthene-9-carboxylic acid, ester with (2-hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide, beta-Diisopropylaminoethyl xanthene-9-carboxylate methobromide
InChI formel InChI=1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC navn methyl-di(propan-2-yl)-[2-(9H-xanthene-9-carbonyloxy)ethyl]azanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 447.1409 g/mol