Få mere at vide
Propanol-2 (iso-propanol), HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, Chem Lab
Artikelnummer. 15969286
Skift visning
Propanol-2 (iso-propanol), HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, 2,5 L
Artikelnummer.
15969286 Propanol-2 (iso-propanol), HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, 2,5 L
1 options
Artikelnummer. 15969286 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0920.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    469.41 DKK / 2.5 L
    Spare 167.59 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Smeltepunkt -89 °C
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Surhed < 0,0005 meq/g
Tæthed 0.78 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske/H
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde > 99.8%
Molekylær formel C3H8O
Vand < 1000 ppm
Kogepunkt 82 °C
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.10
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propanol-2 (iso-Propanol), HPLC grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iso-Propanol