missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propanoic-13C3 Acid, TRC

Artikelnummer. 30423257
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423257 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP786364100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propanoic-13C3 Acid
CAS 153474-35-2
Molekylær formel 13C3H6O2
Mængde 100 mg
Synonym [U-13C3]Propionate, Propionic acid-13C3
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
SMIL O[13C]([13CH2][13CH3])=O
Molekylvægt (g/mol) 77.06
Formel vægt 77.0468
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.