missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propanoic-13C3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propanoic-13C3 Acid |
| CAS | 153474-35-2 |
| Molekylær formel | 13C3H6O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [U-13C3]Propionate, Propionic acid-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | O[13C]([13CH2][13CH3])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.06 |
| Formel vægt | 77.0468 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?