Få mere at vide
Bochem™ Propan sikkerhedsgasbrænder
Artikelnummer. 10611542
Produkttype:
Sikkerhedsgasbrænder
Artikelnummer. 10611542
Brand: Bochem™ 7410S
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsgasbrænder
Gas type Naturgas, Propan, Propane
Materiale Nikkel, Stål
Diameter (metrisk) 78 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Inkluderer Nåleventil
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.8 kg