Få mere at vide
Bochem™ Propan Bunsen brændere
Artikelnummer. 10525031
Diameter (metrisk):
76 mm
80 mm
Artikelnummer. 10525031
Brand: Bochem™ 7010
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Naturgas, Propan, Propane
Materiale Nikkel, Stål
Diameter (metrisk) 76 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Vægt (metrisk) 0.25 kg