Få mere at vide
Bochem™ Propan Bunsen brændere
Artikelnummer. 10088840
Skift visning
Diameter (metrisk):
76 mm
80 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10088840 80 mm
10525031 76 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10088840 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 7340
Kun null tilbage
Tekniske data
Gas type Naturgas, Propan, Propane
Materiale Nikkel, Stål
Diameter (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Inkluderer Nåleventil
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Vægt (metrisk) 0.8 kg